Learn More
Silberacetat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542991 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10542991
Marke: Thermo Scientific Acros 202391000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-63-3
Summenformel C2H3AgO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.91
MDL-Nummer MFCD00012446
InChI-Schlüssel CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC-Name Silber; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver acetate
Namenshinweis 99%
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CO2Ag
Fieser 01,1002; 03,362; 06,511; 08,440; 12,256; 13,285
Merck Index 15,8644
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid
Formelmasse 166.91
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.25
Dichte 3.2500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.