Learn More
Silber, 99.9 % (Spurenmetallbasis), Draht, 2.0 mm Durchmesser, je 1 = 16.5 g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723973 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10723973 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10723973 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 317720010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis 99.9% (1ea = 16.5gr)
CAS 7440-22-4
Schmelzpunkt 961.0°C
Siedepunkt 2212.0°C
Menge Je 1
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Form Draht
Summenformel Ag
Strukturformel Ag
MDL-Nummer MFCD00003397
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC-Name Silber
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Formelmasse 107.87
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis