Learn More
Silber, 99.9 % (Spurenmetallbasis), Draht, 0.5 mm Durchmesser, 10 m Länge, je 1 = 20 g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10232462 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10232462 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10232462 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 317710010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis 99.9% (1ea = 20gr)
CAS 7440-22-4
Schmelzpunkt 961.0°C
Siedepunkt 2212.0°C
Menge Je 1
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Form Draht
Summenformel Ag
Strukturformel Ag
MDL-Nummer MFCD00003397
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC-Name Silber
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Formelmasse 107.87
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis