Learn More
Silber, 99.9 % (Spurenmetallbasis), Draht, 0.25 mm Durchmesser, je 1 = 10.4 g, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10058721 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10058721 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10058721 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 317730010
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis 99.9% (1ea = 10.4gr)
CAS 7440-22-4
Schmelzpunkt 961.0°C
Siedepunkt 2212.0°C
Menge Je 1
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Form Draht
Summenformel Ag
Strukturformel Ag
MDL-Nummer MFCD00003397
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC-Name Silber
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Formelmasse 107.87
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis