Learn More
Uvex Silv-Air Premium 5310 FFP3
Artikelnummer. 30238145 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15/Pk.
Packungsgröße:
15 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30238145 15/Pk. 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30238145 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8735310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 CHF
    105.29 CHF / 15 Stück
    Sparen 18.71 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klassische, weiße, flach faltbare Atemschutzmasken, die für alle Gesichtsformen geeignet sind, mit Kopfbandschlaufen und integrierten Dichtlippen in allen Schutzklassen.
  • Klassische, weiße, flach faltbare Atemschutzmasken
  • Passt für alle Gesichtsformen
  • Kopfbandschlaufen und integrierte Dichtungslippen in allen Schutzklassen
  • Angenehm zu tragen über einen längeren Zeitraum, ohne dass es stört
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp N – Nicht ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe S
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Nein
Menge 15/Pk.