Beschreibung
Die graue Färbung an der Außenseite unseres uvex silv-Air p-Masken verhindern, dass sie schnell schmutzig aussehen und vom Benutzer vorzeitig entsorgt werden müssen. Das Innere hingegen ist reinweiß. Darüber hinaus gewährleistet die 3D-Nasengeometrie aller Produkte dieser Familie einen sicheren Sitz, auch bei unterschiedlichen Gesichtsformen.
- Partikelfilternde, flach faltbare Maske mit klimaoptimiertem Ausatemventil
- Hydrophobe Materialbeschichtung
- Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
- Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
- Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
- Einzeln versiegelt
- Ausatemventil zur Reduzierung des Atmungswiderstands und zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen in der Maske
- FFP3-Atemschutzmaske, zertifiziert nach EN 149:2001+A1:2009
- Kennzeichnung D (Maske hat den Dolomitstaubtest bestanden): Gute Atmungsaktivität auch bei hoher Staubbelastung
Spezifikation
Spezifikation
| Aerosoltyp | P - Ölbeständig |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Flach faltbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropylen, Polyester |
| Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske |
| Größe | M |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |