Learn More
Uvex Silv-Air Exxcel 7317 FFP3-Maske
Artikelnummer. 18053722 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Filtertyp:
FFP3
Packungsgröße:
80 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp unitSize
18053722 FFP3 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18053722 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8787318
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle Masken in der uvex Die Produktreihe silv-Air e zeichnet sich durch unsere einzigartigen Technologien aus, die optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigem Atemwiderstand verbinden. Dadurch eignen sich die Produkte für schwere Arbeiten und können über einen längeren Zeitraum getragen werden.
Partikelfilternde, becherförmige Maske mit Ausatemventil – Schutzstufe FFP 3
  • Schutz gegen Verunreinigungen bis zum Dreißigfachen des Grenzwerts
  • Weiche Materialkanten für mehr Komfort
  • Ultraweiche, rundum dichtende Lippe
  • Ohne verstellbares Nasenstück (metallfrei)
  • Die 4-Punkt-Kopfbandbefestigung ermöglicht eine individuelle und sichere Passform.
  • Extra breites Kopfband für weniger Druck und optimale Passform
  • Das Ausatemventil verringert den Atemwiderstand und die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit in der Maske
  • Die Maske erfüllt die Anforderungen an die Wiederverwendbarkeit (R) und den Dolomitstaubtest (D).
  • 80 Stück pro Karton, einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp P - Ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja