Learn More
Uvex Silv-Air Classic c 3110 FFP1 Faltmaske
Artikelnummer. 17945456 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:
KN95
Packungsgröße:
15 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp Packungsgröße
17945456 KN95 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17945456 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8763110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00 CHF
    24.33 CHF / 15 Stück
    Sparen 6.67 CHF
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der uvex Die Produktreihe silv-Air c umfasst sowohl klassische Faltmasken als auch becherförmige Atemschutzmasken, die für eine Vielzahl von Gesichtsformen geeignet sind.
  • Dank der Schlaufen am Kopfband und der integrierten Dichtungslippen in allen Schutzklassen lassen sich die Masken ganz einfach richtig anpassen.
  • Die Masken können auch über einen längeren Zeitraum bequem getragen werden, ohne dass sie lästig werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp P - Ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Flat-fold
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp KN95
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja
Sterilität Steril