Learn More
Uvex Silv-Air Classic 2200 FFP2
Artikelnummer. 30238143 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20/Pk.
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30238143 20/Pk. 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30238143 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8762200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00 CHF
    26.47 CHF / 20 Stück
    Sparen 7.53 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klassische Falt- und becherförmige Atemschutzmasken, die für alle Gesichtsformen geeignet sind, mit Kopfbandschlaufen und integrierten Dichtlippen in allen Schutzklassen.
  • Klassische faltbare und becherförmige Atemschutzmasken
  • Passt für alle Gesichtsformen
  • Kopfbandschlaufen und integrierte Dichtungslippen in allen Schutzklassen
  • Angenehm zu tragen über einen längeren Zeitraum, ohne dass es lästig wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aerosoltyp N – Nicht ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP2
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Nein
Latexfrei Ja
Menge 20/Pk.