Learn More
uvex Silv-Air 5320+ Premium FFP3 Flachfaltmaske
Artikelnummer. 31910422 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31910422 M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910422 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 8735321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.96 CHF
    99.13 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.83 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Silv-Air Premium+ Produktlinie umfasst klassische faltbare Atemschutzmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen und perfekt zu größeren Gesichtsformen passen.
  • Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
  • Einzeln verpackt
  • Grau Farbe
  • Mit Ausatemventil
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
  • Eine weiche versiegelnde Lippe im Nasen- und Kinnbereich garantiert eine sichere, bequeme, versiegelte Position der Maske
  • Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
  • Flexible und verstellbare Nasenklemme
  • Weiche Materialkanten für hohen Tragkomfort Zertifizierte FFP3-Gesichtsmaske nach EN 149 D (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität selbst bei sehr hohen Staubwerten
  • Zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unterhalb des Schwellenwerts
  • Nicht wiederverwendbar
  • Atemschutzmasken sind für Menschen mit Barten, Koteletten oder tiefen Narben in der Nähe der Robben nicht geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP3
Material Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja