Learn More
uvex Silv-Air 5200+ Premium FFP2 Flachfaltmaske
Artikelnummer. 31910417 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31910417 M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910417 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 8735201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.77 CHF
    66.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.26 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Silv-Air Premium+ Produktlinie umfasst klassische faltbare Atemschutzmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen und perfekt zu größeren Gesichtsformen passen.
  • Produktkategorie: Atemschutzgerät
  • Produkttyp: Flachfaltmaske
  • Suchfarbe (Filter): Weiß
  • Schutzklasse: FFP2
  • Filtermaterial: Polypropylen (PP)
  • Ventiltyp: Kein Ausatmungsventil
  • Wiederverwendung: Nicht wiederverwendbar (NR)
  • Dolomitstaub-Test: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP2
Material Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Nein