Learn More
uvex Silv-Air 5200 Premium FFP2 Flachfaltmaske
Artikelnummer. 31910425 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31910425 M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910425 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 8735200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.77 CHF
    66.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.26 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Premium-Produktlinie von Silv-Air besteht aus klassischen, weiß faltbaren Atemschutzmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen.
  • Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
  • Falzmaske mit Partikelfilterung
  • Einzeln verpackt
  • Farbe: weiß
  • Ebenfalls mit Ausatmungsventil und Kohlefilter erhältlich
  • Flexible und verstellbare Nasenklemme
  • Die weiche Dichtlippe gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
  • Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
  • Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
  • Zertifizierte FFP2-Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009 D-Etikett (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität selbst bei sehr hohen Staubwerten
  • Nicht wiederverwendbar
  • Atemschutzmasken sind für Menschen mit Barten, Koteletten oder tiefen Narben in der Nähe der Robben nicht geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP2
Material Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Nein