Learn More
uvex Silv-Air 5110+ Premium FFP1 Flachfaltmaske
Artikelnummer. 31910428 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31910428 M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910428 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 8735111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.02 CHF
    43.29 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.73 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Silv-Air Premium+ Produktlinie umfasst klassische faltbare Atemschutzmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen und perfekt zu größeren Gesichtsformen passen.
  • Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
  • Einzeln verpackt
  • Weiße Farbe
  • Mit Ausatemventil
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
  • Die weiche Dichtlippe im Nasenbereich gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
  • Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
  • Flexible und verstellbare Nasenklemme
  • Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
  • Zertifizierte FFP1-Gesichtsmaske nach EN 149 D-Kennzeichnung (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität selbst bei sehr hohen Staubwerten
  • Nicht wiederverwendbar
  • Atemschutzmasken sind für Menschen mit Barten, Koteletten oder tiefen Narben in der Nähe der Robben nicht geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß, Blau
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp FFP1
Material Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe M
Mit Ausatemventil Ja