Learn More
Siloxanmischung 61 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317409 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317409 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA30000061AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
CAS 541-02-6, 141-62-8, 540-97-6, 141-63-9, 541-05-9, 107-46-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cyclomethicone 5 100 μg/mL∣Decamethyltetrasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylcyclohexasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylpentasiloxane 100 μg/mL∣Hexamethylcyclotrisiloxane 100 μg/mL∣Hexamethyldisiloxane 100 μg/mL∣Octamethylcyclotetrasiloxane 100 μg/mL∣Octamethyltrisiloxane 100 μg/mL∣Tetradecamethylhexasiloxane 100 μg/mL