Learn More
Buerkle™ Verlängerungsstange zur Verwendung mit Bürkle™ SiloDrill
Artikelnummer. 10188251
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10188251
Marke: Buerkle™ 53010500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Buerkle™ SiloBohrer ist mit der Verlängerung V2A, 100 cm, SiloBohrer um je 100 cm bis max. 350 cm verlängerbar.
Verlängerung bis zu 2,5 m
Typ: Verlängerungsstange V2A 1 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Verlängerung
Material Edelstahl (V2A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Verlängerung für Silobohrer
Kapazität (metrisch) 400 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SiloBohrer
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 100 cm