Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonstopfen
Product Code. 10313481
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Durchmesser (metrisch):
20-30mm, Stücke
30-40mm, Stücke
40-55mm, Stücke
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Product Code. 10313481
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 8905730
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hervorragende Durchlässigkeit und sichere Montage dank Versiegelungslippe. Ideal geeignet für Rührkulturen.
  • Gleichmäßige Porenstruktur
  • Gute Luftdurchlässigkeit
  • Chemikalien- und temperaturbeständig
  • Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Specifications
Durchmesser (metrisch) 20-30mm, Stücke
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien
Länge (metrisch) 28mm
Menge 10/Packung
Farbe Rosa
Material Silikon