Learn More
Ismatec™ Masterflex™ Microbore-Schlauchverlängerungen aus platinvernetztem Silikon
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
32
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
- Durchsichtiger Autoanalyseschlauch
- Widersteht hohen Temperaturen
- Biologisch stabil und autoklavierbar
- Lange Lebensdauer und hervorragende Dauerfestigkeit
- Beständig gegen Ozon und UV-Licht
- Wird nicht knacken, anschwellen oder aushärten
- FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt USP-Anforderungen Klasse VI
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.89 mm |
| Material | Silikon (platingehärtet) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Zur Verwendung mit | Farbcodierter Stoppschlauch für Ismatic-Pumpen aus platinvernetztem Masterflex Silikon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Schlauchverlängerung |
| Schlauchgröße | 26 |