Learn More
Saint-Gobain Silicone Versilic™ Kappe
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konformer Kontakt mit Lebensmitteln/BFR |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –60 bis 200 °C |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Diameter (Metric) Bottom | 21 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silicone Versilic™ Kappe |