Learn More
Saint-Gobain Verschlusskappe aus Versilic™-Silikon
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics&trade Silicone Versilic™ Kappen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
Marke: Saint-Gobain 26302420
Additional Details : Gewicht : 0.17600kg
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Silikon |