Learn More
Saint-Gobain Verschlusskappe aus Versilic™-Silikon
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics&trade Silicone Versilic™ Kappen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
Marke: Saint-Gobain 26302910
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Silicone Versilic™ Kappe | |
23 mm | |
10/Packung | |
–60 bis 200 °C | |
FDA-konformer Kontakt mit Lebensmitteln/BFR |
30 mm | |
29 mm | |
Silikon | |
Ja |