Learn More
Silikon-Vakuumfett
Artikelnummer. 11721369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11721369 50 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11721369 Lieferant Brand Not Defined Lieferanten-Nr. MK3650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Siliconvakuumfett
Format Paste
Farbe Weiß
Menge 50 g
Temperatur (metrisch) -40 bis 200 °C
Gewicht (metrisch) 50 g