Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente Silikonschläuche
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3101014
Additional Details : Gewicht : 2.09700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10058460
  • 119.00 CHF / 25 Meter
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation
Spezifikation
BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10 , Ph Eur.2. Ausgabe
Silikon
25 m
Peristaltische Pumpen
1 Rolle
60 (Shore A ± 5)
10 mm
14 mm
2 mm
–60 bis 200 °°C
Transparent
200 °C