Learn More
Brand™ Silikonschläuche, 7 mm
Artikelnummer. 15241399 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
7 mm
Packungsgröße:
25 Meter
Artikelnummer. 15241399
Marke: Brand™ 143361
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Langlebige Silikonschläuche, gut geeignet für eine Vielzahl von Pump- und Transferanwendungen.
  • Durchscheinend
  • Autoklavierbar (121 °C)
  • Hinweis: Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
  • Mindestbestellmenge von 25 Metern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Farbe Durchscheinend
Produkttyp Schläuche