Learn More
Brand™ Silikonschläuche, 5 mm
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5 mm
Packungsgröße:
25 Meter
Beschreibung
- Durchscheinend
- Autoklavierbar (121 °C)
- Hinweis: Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
- Mindestbestellmenge von 25 Metern
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Dicke (metrisch) | 1.5 mm |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Schläuche |