Learn More
BRAND™ Silikonschläuche
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Packungsgröße:
25 Meter
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Silikonkautschuk |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Schlauchgröße | 6 x 9 mm |
| Farbe | Durchscheinend |