Learn More
Masterflex™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 11751179
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
4.8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Artikelnummer. 11751179
Marke: Masterflex™ 0641160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind peroxid-vernetzt und bieten eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedrigen Druckverformungsrest.
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor.Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind peroxid-vernetzt und bieten eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedrigen Druckverformungsrest.
  • Geruchlose, ungiftige, durchscheinende Schläuche
  • Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI
  • Gemäß GMP hergestellt
  • Sterilisierbar im Autoklav oder mit Gammabestrahlung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C