Learn More
Lauda™ Silikonschläuche
Artikelnummer. p-8008320
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
Temperaturbereich:
-60°C bis +100°C
10°C bis 100°C
Packungsgröße:
1 Meter
Artikelnummer. 10027961
Marke: Lauda™ LZS 001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
  • Silicone tubing with foam rubber insulation
  • 8mm inner diameter (9mm insulated) 
  • For temperatures from -60 to +100° C  
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Zum Anschluss des Thermostats
Temperaturbereich -60°C bis +100°C
Typ Silicone Tubing with foam rubber insulation
Material Silikon
Länge (angloamerikanisch) 3 ft.
Länge (metrisch) 1 m
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm