Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen
Artikelnummer. 10440693 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
6mm
8mm
13mm
17mm
31mm
43mm
49mm
53mm
Menge:
10/Packung
2/Packung
20/Packung
50/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10440693
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Labor- und/oder Lebensmitteltests, industrielle Maskierung oder Schulungszwecke.
  • Ungiftig, durchscheinend
  • Temperaturbereich von 60 bis 200 °C
  • Hoher elektrischer Widerstand
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Menge Je 1
Diameter (Metric) Bottom 53mm
Material Silikon
Produkttyp Stopfen