Learn More
BRAND™ Silikonstopfen
Naturfarbene Stopfen bestehen aus Silikon.
9.50 CHF - 116.35 CHF
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15231429
|
BRAND™
144310 |
8 mm | 12 mm |
9.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10325521
|
BRAND™
144315 |
10,5 mm | 14,5 mm |
14.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10263341
|
BRAND™
144370 |
47 mm | 55 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Aus Silikon
- Naturfarben
Spezifikation
Silicone | |
Stopper |