Learn More
BRAND™ Silikonstopfen
Artikelnummer. 15231429 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8 mm
10,5 mm
47 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
12 mm
14,5 mm
55 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15231429
Marke: BRAND™ 144310
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Naturfarbene Stopfen bestehen aus Silikon.
  • Aus Silikon
  • Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 20 mm
Diameter (Metric) Bottom 8 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 12 mm
Material Silikon
Produkttyp Stopfen