Learn More
Cole-Parmer™ Massivstopfen aus Silikon, farbcodiert
Diese Silikonstopfen eignen sich für viele verschiedene Schläuche und Glaswaren. Die festen farbcodierten Silikonstopfen sind in 14 farbcodierten Größen erhältlich und zeichnen sich dank ihrer flexiblen Konstruktion durch gute Passform aus.
Marke: Cole-Parmer™ 06298-08
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Diese Silikonstopfen eignen sich für viele verschiedene Schläuche und Glaswaren.Die festen farbcodierten Silikonstopfen sind in 14 farbcodierten Größen erhältlich und zeichnen sich dank ihrer flexiblen Konstruktion durch gute Passform aus.
- Silikonblasen machen diese Stopfen so leicht, dass sie im Wasser schwimmen
- Durch ihre Weichheit und Flexibilität können die Stopfen an eine Reihe von Löchern angepasst werden
- Für Temperaturen von –76 bis 392 °F (–60 bis 200 °C)
- Anpassbar an Ihre Bedürfnisse durch Bohrungen für Thermometer- oder Schlauchzuführungen
- Mit dem optionalen autoklavierbaren Korkbohrer-Set lassen sich Öffnungen für Glaswaren ganz einfach nach Ihren Wünschen gestalten
Spezifikation
Blau | |
4 | |
25mm | |
Silikon | |
Autoklavierbar |
Massiver Stopfen | |
19mm | |
20 Packung | |
–60 bis 200 °C |