Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche
Eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, die gute Dichtungseigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen erfordern. Fisherbrand™ Universal-Silikonfolien eignen sich auch für Anwendungen, die direkten Kontakt mit Lebensmitteln erfordern.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Available plain or adhesive backed
- Suitable for use at -40° to +200°C and +230°C short-term
- Can be supplied in sheet form or converted into strips, seals, washers, gaskets and fabricated articles
Spezifikation
2 x 360 x 360mm |