Learn More
JG Finneran Associates™ Silikon-Septa
Artikelnummer. 12462920
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
0,040 in.
10-425
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
12462920 0,040 in. 1000 Stück
10116980 10-425 1000 Stück
12472920 0,040 in. 1000 Stück
12452920 0,040 in. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12462920 Lieferant JG Finneran Associates™ Lieferanten-Nr. 60406010
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE
Farbe Rot
Material Silikon
Septum Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Schraubgewindeverschlüsse
Menge 1.000/Packung
Verschlussgröße 0,040 in.