missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Silikondichtungen für Minidrums

Diese Dichtungen, wenn sie mit Kippklammern verwendet werden, machen Mini-Trommelbehälter auslaufsicher. Wählen Sie die passende Dichtung für Ihre Mini-Trommel.

Marke:  Sampling Systems™ SIL-2-FDA

Additional Details : Gewicht : 0.04000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15819731

  • 18.07 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
11-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • O-Ring-Konstruktion
  • Hergestellt aus FDA-akzeptablem Silikon
  • Geeignet für Mini-Trommel aus 304 und 316L Edelstahl
  • In zahlreichen Größen erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

Auslaufsichere Versiegelungen
Mini-Trommel 2 l
Silikon
O-Ring-Dichtung
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation