Learn More
Lenz Laborglasintrumente Silikon-Dichtungsringe
Artikelnummer. 11546894
Click to view available options
Bohrlochgröße:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11546894
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01333218
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Für Schraubverschlüsse mit Bohrung
  • Material: Silikongummi (VMQ)
  • Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
Bohrlochgröße 18 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 32 GL-Gewinde
Außendurchmesser (metrisch) 29 mm
Material Silikon