Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gummidichtungen aus Silikon, Septa
Artikelnummer. p-7222602
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
22 mm
29 mm
42 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10509791
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01342932
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Für Piercing
  • Für Schraubverschlüsse mit Bohrung
  • Material: Silikon (VMQ)
Spezifikation
Material Silikon
Dicke (metrisch) 2 mm
Durchmesser (metrisch) 29 mm