Learn More
Buerkle™ HotGrip™ Handschutz
Artikelnummer. 10700034 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot
Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Schützt Daumen und 1 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen
Schützt Daumen und 2 bis 3 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen
Schützt die ganze Hand vor Verbrennungen und Erfrierungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10700034
Marke: Buerkle™ 97680003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Silikonkautschuk für hohe thermische Beständigkeit. Buerkle™ HotGrip™ Handschützer bewahren die Finger und Hände vor Verbrennungen und Erfrierungen.
  • Beständig gegen Temperaturen von –50 bis +200 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
  • Tiefgefrorene, heiße oder kochende Substanzen und Geräte können sicher gehandhabt und positioniert werden.
  • Silikongummi ist extrem elastisch und rutschfest; ideal für glatte Oberflächen
  • Sicherer Halt 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Silikonkautschuk
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt Daumen und 2 bis 3 Finger vor Verbrennungen und Erfrierungen