Learn More
Witeg™ Dichtungen aus Silikonkautschuk
Artikelnummer. 15840775
Ansicht ändern
Click to view available options
Bohrlochgröße:
13-15 mm
15-17 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bohrlochgröße
15840775 15-17 mm
15830775 13-15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15840775 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 0 180 016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.22 CHF
    10.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.02 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einer vulkanisierten PTFE-Manschette/-Zwischenlage.
  • Gewinde GL 32
  • Jeder mit 29 mm Durchmesser
  • Zwei verschiedene Bohrungen erhältlich
Spezifikation
Bohrlochgröße 15-17 mm
Farbe Weiß
Enthält PTFE-Dichtungseinlage
Außendurchmesser (metrisch) 29 mm
Material Silikonkautschuk
Typ Dichtung