Learn More
Paragon Scientific Silikon-Standard für die Rotationsviskosität
Doppelzertifiziert und aus Materialien höchster Qualität hergestellt. Die Paragon Scientific Silikon-Standards für die Rotationsviskosität wurden für Geräte mit minimaler Temperaturkontrolle entwickelt. Sie werden in gebrauchsfertigen 600 ml-Packungen geliefert, um ein sichereres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall und einen höheren Durchsatz zu gewährleisten.
150.00 CHF - 181.00 CHF
Spezifikation
Verpackung | Test im Verpackungsbehälter |
---|---|
Geruch | Charakteristischer Geruch |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Silicone fluid |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Element | Silicone Fluid |
Menge | 600 ml |
Produktcode | Marke | Viskosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Viskosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16040510
|
Paragon Scientific
VIS-RT5-600 |
5 mPa bei 20 °C, 5 mPa bei 25 °C |
150.00 CHF
600 Milliliter |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16090500
|
Paragon Scientific
VIS-RT10-600 |
11.87 mm2/Sekunde bei kinematischer Viskosität bei 20 °C |
159.00 CHF
600 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16050510
|
Paragon Scientific
VIS-RT50-600 |
50.49 mPa.s (25°C) |
150.00 CHF
600 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16070510
|
Paragon Scientific
VIS-RT75-600 |
88.21 mm2/sek. bei 20 °C kinematische Viskosität |
150.00 CHF
600 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16000510
|
Paragon Scientific
VIS-RT100-600 |
112 mPa bei 20 °C, 100 mPa bei 25 °C |
181.00 CHF
600 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16020510
|
Paragon Scientific
VIS-RT250-600 |
268 mPa bei 20 °C, 250 mPa bei 25 °C |
150.00 CHF
600 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16030510
|
Paragon Scientific
VIS-RT350-600 |
410.7 mm2/sek. bei 20 °C kinematische Viskosität |
150.00 CHF
600 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15405413
|
Paragon Scientific
VIS-RT500-600 |
Dynamisch (cP): 553.6 mPa•s (20 °C), 501.2 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 581.3 mm2/s (20 °C), 528.8 mm2/s (25 °C) |
160.00 CHF
600 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12010763
|
Paragon Scientific
VIS-RT1K-600 |
Dynamisch (cP): 1,103 mPa•s (20 °C), 997.5 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 1,153 mm2/s (20 °C), 1,048 mm2/s (25 °C) |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15485403
|
Paragon Scientific
VIS-RT1K-600 |
Dynamisch (cP): 1,103 mPa•s (20 °C), 997.5 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 1,153 mm2/s (20 °C), 1,048 mm2/s (25 °C) |
152.00 CHF
600 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12020763
|
Paragon Scientific
VIS-RT5K-600 |
Dynamisch (cP): 5,560 mPa•s (20 °C), 5,019 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 5,747 mm2/s (20 °C), 5,212 mm2/s (25 °C) |
160.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15465403
|
Paragon Scientific
VIS-RT12K-600 |
Dynamisch (cP): 13,887 mPa•s (20 °C), 12,517 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 14,250 mm2/s (20 °C), 12,904 mm2/s (25 °C) |
157.04 CHF
600 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11964285
|
Paragon Scientific
VIS-RT30K-600 |
Dynamisch (cP): 33,204 mPa•s (20 °C), 29,936 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 34,066 mm2/s (20 °C), 30,855 mm2/s (25 °C) |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16060510
|
Paragon Scientific
VIS-RT60K-600 |
68121 mm2/Sekunde bei kinematischer Viskosität bei 20 °C |
150.00 CHF
600 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11984285
|
Paragon Scientific
VIS-RT100K-600 |
Dynamisch (cP): 111,121 mPa•s (20 °C), 100,201 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 113,947 mm2/s (20 °C), 103,226 mm2/s (25 °C) |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- 600ml des Produkts werden in einem gebrauchsfertigen „Test in Pack“-Behälter geliefert
- 1 Jahr haltbar
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des internationalen Testmethodenprotokolls
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Für alle Spindeln mit Ausnahme der L1-Spindel sind bei Verwendung der L1-Spindel weitere Vorkehrungen zu treffen
- Sicheres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall, höherer Durchsatz
Spezifikation
Test im Verpackungsbehälter | |
Silicone fluid | |
Farblos | |
600 ml |
Charakteristischer Geruch | |
Flüssig | |
Silicone Fluid |
Nennwerte angegeben