Learn More
Ismatec™ Pumpenschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon
Click to view available options
Schlauchgröße:
30
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,14 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Zur Verwendung mit | Masterflex Silikonschläuche (peroxidgehärtet) mit farbcodiertem Stoppschlauch für Ismatec Pumpen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verlängerung der Schlauchlänge |
| Schlauchgröße | 30 |