Learn More
Silikonöl, für Schmelz- und Siedepunktbestimmungs-Apparate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10553141 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10583331 500 g Glasflasche 500 Gramm
10042833 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553141 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163850010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63148-62-9
Summenformel (C2H6OSi)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00132673
Synonym Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC-Name Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicone oil
Schmelzpunkt -50.0°C
Namenshinweis For melting point and boiling point apparatuses
Farbe Farblos
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit
Menge 1 kg
Flammpunkt 300°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4030 to 1.4060
Relative Dichte 0.96
Dichte 0.9600g/mL