Learn More
Silikonöl, hohe Temperatur, nutzbarer Temperaturbereich: 25 bis 250 °C (offenes System) und 25 bis 315 °C (geschlossenes System), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 68083-14-7 | C16H22O2Si2 | 302.52 g/mol
88.15 CHF - 990.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 68083-14-7 |
---|---|
Summenformel | C16H22O2Si2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 302.52 |
MDL-Nummer | MFCD00132673 |
InChI-Schlüssel | ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst. |
PubChem CID | 121233058 |
IUPAC-Name | Methoxy-dimethyl-[methyl(diphenyl)silyl]oxysilan |
SMILES | CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15435005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045896.22 |
100 g |
88.15 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15445005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045896.36 |
500 g |
269.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15455005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045896.A4 |
2.5 kg |
990.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Silicone oil is used in high temperature open systems, closed systems and circulating, closed loop and heat transfer baths. It is used as a high temperature fluid for laboratory research apparatus and instruments. It is also used as a calibration media in temperature controlled baths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Offenes Hochtemperatursystem, geschlossenes System, Umwälzsystem, geschlossener Kreislauf und Wärmeübertragungsbäder
- Hochtemperaturflüssigkeiten für Laborgeräte und -instrumente
Chemische Identifikatoren
68083-14-7 | |
302.52 | |
ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N | |
121233058 | |
CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
C16H22O2Si2 | |
MFCD00132673 | |
diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst. | |
Methoxy-dimethyl-[methyl(diphenyl)silyl]oxysilan |
Spezifikation
Silicone oil | |
68083-14-7 | |
Flüssigkeit | |
MFCD00132673 | |
14,8495 | |
Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol. | |
CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 | |
302.52 | |
1.505 |
High temperature, Usable temp. range: 25 to 250°C (open system) and 25 to 315°C (closed system) | |
Farblos | |
C16H22O2Si2 | |
>300°C (572°F) | |
diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst. | |
ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N | |
Methoxy-dimethyl-[methyl(diphenyl)silyl]oxysilan | |
121233058 | |
1.07 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VW3146875
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen