Learn More
Sartorius™ O-Ring aus Silikon
Artikelnummer. 10430873 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3mm
45 x 3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10430873 45 x 3 mm -
10517821 40 x 5 mm 1 Stück
10337221 40 x 2 mm 1 Stück
10761553 42 x 3mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10430873 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. 6980123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.45 CHF
    7.71 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.74 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Halter für Absaugfilter aus Glas, 50 mm
Menge 1Each.
Produkttyp O-Ring
Material Silikon
Größe 45 x 3 mm