Learn More
Cytiva™ Whatman™ Ersatz-Silikon-O-Ring für Druckfiltrationsverteiler der Serie MD142
Beschreibung
- Produkttyp: O-Ring
- Modell: MD142/2/66
- Material: Silikon
- Abmessungen: 134 mm x 5 mm
- Zur Verwendung mit (Geräten): Druckfiltrationsverteiler der Serie MD142 [Kat. Nr. 11365004 (MPN: 10451610, Modell: MD142/5/3) und Kat.-Nr. 11395004 (MPN: 10451710, Modell: MD142/7/3)]
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Druckfiltrationsverteiler der Serie MD142 [Kat. Nr. 11365004 (MPN: 10451610, Modell: MD142/5/3) und Kat.-Nr. Nr. 11395004 (MPN: 10451710, Modell: MD142/7/3)] |
| Produkttyp | O-Ring |
| Material | Silikon |
| Beschreibung | Modell: MD142/2/66 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 134 mm |
| Diameter (English) Outside | 5,3 in. |
| Größe | 134 x 5 mm |