Learn More
Elma™ Silicone Mat for Type 300/900
This silicone mat is to be placed into the basket for sensitive parts protection.
Marke:  Elma™ 1117991
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 17891307
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Must be cut accordingly for the different basket sizes
  • Lets you clearly structure your cleaning process
  • Prevents scratches on the tank floor
Spezifikation
Spezifikation
Mat
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Silicone