Learn More
Elma™ Silikonhalter, Seitenkamm
Artikelnummer. 17851367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Kämme
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17851367 10 Kämme 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17851367 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 1125218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.45 CHF
    57.99 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.46 CHF
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Modulares Korbsystem zur Verwendung mit dem Elmasonic P, Elmasonic Auswählen, und ganz einfach.
  • Zur Aufbewahrung verschiedener Instrumente, Behälter (z. B. Kolben) und Werkstücke im Elmasonic Einheit
Spezifikation
Menge 10 Kämme
Produkttyp Halter
Tiefe (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Wählen, Fisherbrand EINFACH, Elmasonic P, Elmasonic Wählen, Elmasonic EINFACH
Höhe (metrisch) 45 mm
Material Silikon
Breite (metrisch) 150 mm