Learn More
Azpack™ Silikonfett
Artikelnummer. 12302058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12302058 Je 1 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12302058 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 12302058
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Stabilisierung 24 Stunden lang bei 200 °C exponieren. Azpack™ Silikonfett isoliert, schmiert und schützt Arbeitsmechanik.
  • Elektrisch isolierend
  • 50 g-Rohr.
  • Stabil nach 24 Stunden bei 200 °C
  • Hochleistungsfähig, nicht schmelzend.
Eigenschaften:
  • Wasser trinkbar
  • XG 250 mit MOD-Zulassung
Anwendungen:
  • Kunststoff-/Gummi-Wasseranschlüsse,
  • Gleitmittel für die Luftfahrt
  • Formtrennung
  • Isolierung und Schutz.
Spezifikation
Produkttyp Silikonfett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Hochvakuumzwecke
Material Silikonfett
Verpackung 50 g-Tube
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -40°bis +200 °C
Nicht für volumetrische Glaswaren geeignet, da Silikonverunreinigungen die Form des Meniskus verzerren.