Learn More
Borer Chemie™ Silikonfreies Schmiermittel in Tube
Artikelnummer. 11915756
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Standardanschluss
Packungsgröße:
60 GR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11915756 Standardanschluss 60 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11915756 Lieferant Borer Chemie™ Lieferanten-Nr. DGLR.0060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standardqualität für Exsikkatoren, Schliffverbindungen, Absperrhähne und Apparate. Borer Chemie™ silikonfreie Fettspritzen eignen sich zum Abdichten und Schmieren von festen und drehbaren Glasschliffverbindungen sowie zum Schmieren von Anschlüssen aus Kunststoff und Metall.
  • Ausgezeichnete thermische Stabilität
  • Erhältlich in Standardqualität (vakuumdicht bis 300 °C) und Hochvakuumqualität (bis 400 °C)
  • Konstante Schmierkonsistenz zwischen -40 °C und +250 °C
  • Kein Tropfpunkt
  • Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Gase
  • Unlöslich in Wasser und niedermolekularen ein- oder mehrwertigen Alkoholen
Spezifikation
Produkttyp Standardanschluss
Menge 60 g