Learn More
BINDER™ Silikonfrei Türdichtung
Material: FKM-Fluorkohlenstoff; Zur Verwendung mit: BINDER Geräte FP 240
Marke: BINDER™ 8012-0496
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus FKM-Fluorkohlenstoff
- Temperaturbeständig bis zu 200 °C
Spezifikation
Türdichtung - aus FKM, silikonfrei | |
BINDER Geräte FP 240 | |
FKM Fluorkohlenstoff | |
Türdichtung |