Learn More
Memmert™ Silikon-Eingangsanschluss 40 mm, Verschluss für Klappe und Stopfen, kundenspezifische Position Tbc hinten für Un30Pa
Verwenden Sie diese Eingangsanschlüsse mit Konvektionsöfen. Memmert™ Konvektions- und Universalofen-Eingangspunkte können durch Klappe in speziellen Positionen auf der Rückseite geschlossen werden.
Marke: Memmert™ UN30paF7
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Eingangsanschluss mit 38 mm klarem Durchmesser
- Für Memmert Öfen
Spezifikation
Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 | |
Edelstahl | |
38 mm |
Eingangsanschluss | |
1,5 in. |